Beskrivning
De AKTA start mixer är en 0,4 ml statisk mixer som används för att blanda buffertar under gradientkörningar, vilket säkerställer reproducerbarhet över proteinreningskörningar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ÄKTA Start, blandning av buffertar under gradientkörningar, säkerställer reproducerbarhet över reningskörningar |
| Kvantitet | 1 vardera |