Läs mer
Fisherbrand™ ZX3 Vortex Mixer
Produktkod. 13214789 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
4,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
13214789 4,2 mm Varje
1 options
Produktkod. 13214789
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder utmärkt flexibilitet och mångsidighet och ger stabil blandning vid höga hastigheter. Fisherbrand™ ZX3 Vortex Mixer kan anslutas till många plattformar och tillbehör som enkelt fästs och säkert monteras med enkelt tryck.
Universell drift:
  • Drift med variabel hastighet, elektroniskt styrd upp till 3000 rpm
  • Automatisk start i pekläge eller kontinuerlig drift
  • Stort utbud av tillbehör för att passa rör, tallrikar och kolvar
  • Universell spännings-/frekvensmodell
Pålitlig prestanda:
  • Tillbehör passar genom enkelt tryck
  • Optimal motståndskraft mot kemikalier från teknopolymerhölje
  • Utmärkt stabilitet med bas av zinklegering
  • Stora, halkfria gummifötter för att hålla sig i önskad position
  • IP 42 skydd mot partiklar och vätskor
Specifikationer
Bana 4,2 mm
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 15 W
Spänning 100 till 240 V
Wattal 15 W
Produkttyp Vortex-mixer
Frekvens 50/60 Hz
Material Zinklegering, teknopolymer
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Modell ZX3
IP-betyg IP42
Driftlägen Beröring, kontinuerlig