Läs mer
Kinematica™ Blandningstillbehör för Microtron™ MB 550 Laboratorieblandare
Product Code. 10637693 Shop All Kinematica Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Varje
Product Code. 10637693
Brand: Kinematica™ 36050010
Only null left
Add to basket
Add to basket
För blandning, dispergering, homogenisering, emulgering och storleksminskning av skärbara material.
  • För användning med MB 550 Mixers
  • De två kullagren i rostfritt stål är tätade två gånger vardera
  • Ljudfri och stadig koppling med dämpare
  • Blad, tätningar och spjäll kan enkelt bytas
  • Fyra högkvalitativa blad designade för optimal blandning
  • Generellt lämpad för intensiv och snabb bearbetning
Specifications
Produkttyp Blandningshuvudtillbehör
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Bladmaterial Rostfritt stål
Material Borsilikatglas
Beskrivning Består av packning och bladhuvud
För användning med (utrustning) MB 550 Laboratorieblandare
Förpackningsmängd 1 st