Läs mer
Kinematica™ Blandningstillbehör för Microtron™ MB 550 Laboratorieblandare
Produktkod. 11950049 Handla allt Kinematica Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11950049
Brand: Kinematica™ 36050015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För blandning, dispergering, homogenisering, emulgering och storleksminskning av skärbara material.
  • För användning med MB 550 Mixers
  • De två kullagren i rostfritt stål är tätade två gånger vardera
  • Ljudfri och stadig koppling med dämpare
  • Blad, tätningar och spjäll kan enkelt bytas
  • Fyra högkvalitativa blad designade för optimal blandning
  • Generellt lämpad för intensiv och snabb bearbetning
Specifikationer
Produkttyp Blandningshuvudtillbehör
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Bladmaterial Rostfritt stål
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) MB 550 Laboratorieblandare
Inkluderar Packning och bladhuvud
Förpackningsmängd 1 st