Läs mer
Kinematica™ Blandningstillbehör för Microtron™ MB 550 Laboratorieblandare
Handla allt Kinematica Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med MB 550 Mixers
- De två kullagren i rostfritt stål är tätade två gånger vardera
- Ljudfri och stadig koppling med dämpare
- Blad, tätningar och spjäll kan enkelt bytas
- Fyra högkvalitativa blad designade för optimal blandning
- Generellt lämpad för intensiv och snabb bearbetning
Beställningsinfo
dimCapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blandningshuvudtillbehör |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Beskrivning | Består av packning och bladhuvud |
| För användning med (utrustning) | MB 550 Laboratorieblandare |
| Förpackningsmängd | 1 st |