Läs mer
Cytiva Blandningskammare
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
0.6 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningstyp | Fingertät kontakt |
| För användning med (applikation) | Kromatografi av biomolekyler |
| För användning med (utrustning) | Blandare M-925 |
| Material | PEEK |
| Max. Tryck | 3625 psi |
| Typ | Blandningskammare |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| pH | 1 till 13 lång sikt/1 till 14 kort sikt |
| Kvantitet | 1 förpackning |