Läs mer
Velp Scientifica™ Extra blandningskoppshuvud
Produktkod. 15107645 Handla allt Velp Produkter
För användning med (utrustning):
RX3, ZX3, ZX4, TX4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15107645
Brand: Velp Scientifica™ 10005195
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlättar snabb och säker blandning. Velp Scientifica™ Extra blandningskopphuvud för RX3, ZX3, ZX4 och TX4 Vortex-blandare.
  • Rör innehållande prov placerat på koppens huvud
  • Kan enkelt ersättas med något av de olika tillbehören som finns för att blanda rör av olika storlekar
  • För användning med Vortex Mixers
Specifikationer
Produkttyp Blandningskoppshuvud
Material Plast
För användning med (utrustning) RX3, ZX3, ZX4, TX4