Läs mer
Hirschmann™ Klass A-mätcylindrar med NS slip- och glaspropp
Produktkod. 10141481
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
10141481 1000 mL 10 mL Varje
11775334 100 mL 1 mL Paket med 2
11740984 10 mL 0.2 mL Paket med 2
10150711 2000 mL 20 mL Varje
11785334 250 mL 2 mL Paket med 2
11755334 25 mL 0.5 mL Paket med 2
11765334 50 mL 1 mL Paket med 2
11795334 500 mL 5 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10141481 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2340293
Add to basket
Add to basket
Utmärkt för exakt vätskemätning och vätskeöverföring i laboratoriet. Hirschmann™ Klass A Mätcylindrar med NS Ground och Glaspropp är tillverkade av slitstark DURAN™ glasrör.
  • Blå, huvudpoängsavslutning
  • Med NS slipad och glaspropp
  • Enl. till DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Tolerans ±5 ml
Material Glas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Höjd (metrisk) 510 mm
Inkluderar Glaspropp
Proppmaterial Glas
Examen 10 mL
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Produkttyp Graderad blandningscylinder