Description
- Maskinbearbetad nedre ände för att passa propellern med en diameter på 8 mm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Blandningsaxel |
| Diameter (engelska) | 0,37 tum. |
| Diameter (metrisk) | 0.95 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | ServoDyne Elektronisk mixer |