Läs mer
Eppendorf™ MixMate™ Basic Device (utan rörhållare
Handla allt Eppendorf Produkter
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Höghastighetsblandare (upp till 3 000 rpm) för snabb och effektiv blandning av små volymer i alla vanliga kärlformat upp till 50 ml
- 2DMix-Control-teknologi (plan blandningsbana utan vertikal rörelse) för kontrollerad blandning och reproducerbara resultat på några sekunder
- Antispillteknik för kontrollerade blandningsrörelser utan lockvätning och korskontaminering
- 5 olika rörhållare (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, PCR 96-brunnsplattor) för hög kärlflexibilitet
- Integrerad ergonomisk virvelfunktion för olika kärlformat för distinkt provblandning
- Minimal hand-/armvibrationsöverföring under vortexning (certifikat finns) för ergonomisk drift (PhysioCare Concept™ )
- 5 softkeys med fördefinierade standardblandningsparametrar för enkel användning
- Mycket stabil - förblir stationär även vid maximal blandningshastighet
- Viskande tyst drift för att gynna arbetsmiljön
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 3000 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 40 W |
| Håller | Mikrorör, rör, 1 x DWP/1 x PCR-platta |
| Rörkapacitet | 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 x DWP/1 x PCR-platta |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 23 cm |
| Höjd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (metrisk) | 17 cm |
| Visa mer |