Läs mer
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) för HyPerforma™ Mixtainer™ System
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Port detalj:
4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
Powder Port
Beskrivning
Rekommenderas för:
- Hydrering av pulveriserat media och buffertar
- Steril blandning av cellodlingsmedia med sera och reagens
- Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
- Samling av sterila flytande fraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Port detalj | 4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar) |
| Slangledning 1 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 1) |
| Rörledning 2 | 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 2) |
| Rörledning 3 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 3) |
| Rörledning 4 | 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 4) |
| Slangstil | TPE |
| Sterilitet | Sterila |