Läs mer
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) för HyPerforma™ Mixtainer™ System
Produktkod. 30040272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
Port detalj:
4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
Powder Port
Produktkod. 30040272
Brand: Thermo Scientific™ SH30661.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den kompletta Thermo Scientific™ Mixtainer™ Systemet är en integrerad steril engångsenhet för blandning av cellodlingsmedia och andra processvätskor såsom buffertar, reagens och bulkläkemedelsprekursorer eller produkter.
Rekommenderas för:
  • Hydrering av pulveriserat media och buffertar
  • Steril blandning av cellodlingsmedia med sera och reagens
  • Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
  • Samling av sterila flytande fraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 l
Port detalj 4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
Slangledning 1 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 1)
Rörledning 2 0.25 in. ID Tubing and male/female Luer connectors (Port 2)
Rörledning 3 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 3)
Rörledning 4 3/8 in. ID tubing and quick-connect couplings (Port 4)
Slangstil TPE
Sterilitet Sterila