Läs mer
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) för HyPerforma™ Mixtainer™ System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rekommenderas för:
- Hydrering av pulveriserat media och buffertar
- Steril blandning av cellodlingsmedia med sera och reagens
- Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
- Samling av sterila flytande fraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Port detalj | Powder Port |
| Slangstil | TPE |