Läs mer
Mixture of (-)-Angustifoline and Isoangustifoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Angustifoline |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Angustifoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12-,13+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Formel vikt | 234.1732 |