Läs mer
Blandning av ibuprofen (1,0 mg/ml) och paracetamol (1,0 mg/ml) i metanol, Mikromol
Produktkod. 30457421
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457421 1 ml
1 options
Produktkod. 30457421 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.M1L11000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Blandning av ibuprofen (1,0 mg/ml) och paracetamol (1,0 mg/ml) i metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen∣Paracetamol
CAS 15687-27-1, 103-90-2
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen∣Paracetamol
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningstyp Blandning
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL (Ibuprofen), 1 mg/mL (Paracetamol)