Läs mer
Blandning av (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4, rac N'-Nitrosonornikotin-d4, 4-(Metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon-d4 och (S)-N-Nitroso Anatabine-d4 (1,0 mg/ml i acetonitril), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 1020719-68-9, 1426174-82-4, 66148-19-4, 764661-24-7 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1.0mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1.0mg/mL |