Läs mer
Mixture of S077210 (150mL of 1mg/mL S077210 in a 0.9% (Sodium Chloride) NaCl solution), TRC
Produktkod. 30356016
Change view
Kvantitet:
150 mL
Produktkod. Kvantitet
30356016 150 mL
1 options
Produktkod. 30356016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCCMIX016150ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
CAS 19583-77-8
Molekylformel Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Kvantitet 150 mL
Synonym Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
InChI formel InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
LEDER [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
IUPAC-namn sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 561.88
Formel vikt 558.82
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL