Läs mer
Mizolastin, TRC
Produktkod. 30469354
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30469354 50 mg
1 options
Produktkod. 30469354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM38540050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mizolastine
CAS 108612-45-9
Molekylformel C24 H25 F N6 O
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-[[1-[1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-4-piperidinyl]methylamino]- 4(1H)-pyrimidinone, MKC 431, Mistamine, Mizollen, SL 850324, Zolistan
InChI formel InChI=1S/C24H25FN6O/c1-29(23-26-13-10-22(32)28-23)19-11-14-30(15-12-19)24-27-20-4-2-3-5-21(20)31(24)16-17-6-8-18(25)9-7-17/h2-10,13,19H,11-12,14-16H2,1H3,(H,26,28,32)
LEDER CN(C1CCN(CC1)c2nc3ccccc3n2Cc4ccc(F)cc4)C5=NC=CC(=O)N5
IUPAC-namn 2-[[1-[1-[(4-fluorfenyl)metyl]benzimidazol-2-yl]piperidin-4-yl]-metylamino]-1H-pyrimidin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 432.49
Formel vikt 432.2074