Läs mer
Mizoribine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mizoribine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 259.0804 |