Läs mer
MK-0249, MedChemExpress
Beskrivning
MK-0249 (Compound 1) is a potent, selective and orally active histamine H3 receptor antagonist, with an IC50 of 1.7 nM for human H3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-0249 |
| CAS | 862309-06-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24F3N3O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.89 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(OCCCN3CCCC3)C=C2)C(C)=NC4=C1C(C(F)(F)F)=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.45 |
| Formel vikt | 431.45 |
| Show More |