missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-0354, MedChemExpress

Produktkod. 16488187
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488187 5 mg
16435478 10 mg
16401657 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488187 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13008

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.

MK-0354 is a partial agonist of GPR109a receptor, for hGPR109a/ mGPR109a with EC50 of 1.65/1.08 (mu)M, showed no activation of GPR109b.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-0354
Fysisk form Solid
CAS 851776-28-8
Färg Earth Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8N6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (204.34 mM)
LEDER C12=C(CCC2)C(C3=NN=NN3)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 176.18
Formel vikt 176.18
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.