missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-0429, MedChemExpress

Produktkod. 16498897
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498897 5 mg
16446636 100 mg
16446318 10 mg
16412437 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15102

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.

MK-0429 (L-000845704) is an orally active, potent, selective and nonpeptide pan-integrin antagonist with IC50 values of 1.6 nM, 2.8 nM, 0.1 nM, 0.7 nM, 0.5 nM and 12.2 nM for αvβ1, αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 and α5β1, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-0429
CAS 227963-15-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H29N5O4
Kvantitet 5 mg
Synonym L-000845704
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.78 mg/mL (6.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N([C@H](C2=CC=C(OC)N=C2)CC(O)=O)CCN1CCCC3=NC4=C(C=C3)CCCN4
Molekylvikt (g/mol) 439.51
Formel vikt 439.51
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.