Läs mer
MK-0557, MedChemExpress
Beskrivning
MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-0557 |
| CAS | 328232-95-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H19FN4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (492.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C([C@H]1CC[C@@](C2=C3C=CN=C2)(OC3=O)CC1)NC4=NN(C5=CC=CC=C5F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.41 |
| Formel vikt | 406.41 |
| Visa mer |