missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-0812 Succinate, MedChemExpress

Produktkod. 16490538
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490538 5 mg -
16447846 100 mg -
16438078 10 mg -
16413997 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16490538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50669A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.

MK-0812 Succinate is a potent and selective CCR2 antagonist with high affinity at CCR2.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-0812 Succinate
Fysisk form Solid
CAS 851916-42-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H40F3N3O7
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.46 mM)
LEDER O=C([C@]1(C(C)C)C[C@H](N[C@H]2CCOC[C@H]2OC)CC1)N3CCC(N=CC(C(F)(F)F)=C4)=C4C3.O=C(O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 587.63
Formel vikt 587.63
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.