Läs mer
MK 0893, MedChemExpress
Produktkod. 16493987
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493987 50 mg
16460538 5 mg
16408078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493987 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50663
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
MK 0893 is a potent and selective glucagon receptor antagonist with an IC50 of 6.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK 0893
CAS 870823-12-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H27Cl2N3O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (56.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC(C2=NN(C(C3=CC4=C(C=C3)C=C(OC)C=C4)=C2)[C@H](C5=CC=C(C=C5)C(NCCC(O)=O)=O)C)=CC(Cl)=C1
Molekylvikt (g/mol) 588.48
Formel vikt 588.48
Procent renhet 98.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism