Läs mer
MK-1064, MedChemExpress
Beskrivning
MK-1064 is a selective and orally active OX2R antagonist (Ki: 0.5 nM, IC50: 18 nM). MK-1064 promotes sleep in vivo. MK-1064 can be used in the research of insomnia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-1064 |
| CAS | 1207253-08-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H20ClN5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C2=CC(Cl)=CN=C2)=CN=C1C3=NC=CC=C3)NCC4=NC(OC)=C(OC)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.9 |
| Formel vikt | 461.9 |
| Visa mer |