Läs mer
Tocris Bioscience™ MK 1903
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30002031
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30002031 10 mg
1 options
Produktkod. 30002031 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4622/10
Potent and selective GPR109A (HCA2) agonist
Potent and selective hydroxycarboxylic acid receptor 2 (HCA2, GPR109A) full agonist; exhibits greater potency than niacin in a whole cell HTRF-cAMP assay (EC50 values are 12.9 and 51 nM respectively). Exhibits no binding at the GRP109B receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1268882-43-4
Molekylformel C8H8N2O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK 1903
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 164.16
Fysisk form Solid
Färg White
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 164.164