Läs mer
MK-2206 Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30470196
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470196 50 mg
30468904 25 mg
30476188 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM42502550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1032350-13-2
Molekylformel C25 H21 N5 O . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 480.39
Synonym MK 2206 dihydrochloride
IUPAC-namn 8-[4-(1-aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3-one;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.NC1(CCC1)c2ccc(cc2)c3nc4C=CN5C(=O)NN=C5c4cc3c6ccccc6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK-2206 dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H
Formel vikt 479.128