Läs mer
MK-2461, MedChemExpress
Beskrivning
MK-2461 is a novel ATP-competitive multitargeted inhibitor of activated c-Met with a mean IC50 of 2.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-2461 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 917879-39-1 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25N5O5S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.56 mM) |
| LEDER | O=S(N(C)C[C@H]1OCCOC1)(NC2=CC=C3C=CC(C(C(C3=C2)=O)=C4)=NC=C4C5=CN(N=C5)C)=O |
| Visa mer |