Läs mer
MK-3207 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-3207 Hydrochloride |
| CAS | 957116-20-0 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H30ClF2N5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.34 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (84.17 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.05 |
| Formel vikt | 594.05 |
| Visa mer |