Läs mer
Tocris Bioscience™ MK 386
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001016
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001016 1 mg
1 options
Produktkod. 30001016 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5842/1
Potent, selective human type 1 5α-reductase inhibitor
Potent and selective human type 1 5α-reductase inhibitor (5αR1, IC50 = 0.9 nM). Exhibits 100-fold selectivity for 5αR1 over 5αR2 (IC50 = 154 nM). Supresses human serum and sebum dihydrotestosterone (DHT) levels in a dose-dependent manner without affecting semen DHT concentrations. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4aR,4bS,6aR,7R,9aS,9bS,10S,11aR)-7-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]hexadecahydro-1,4a,6a,10-tetramethyl-2H-
CAS 158493-17-5
Kvantitet 1 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C28H49NO
Formel vikt 415.69
Fysisk form Oil
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 415.706