Läs mer
MK-3903, MedChemExpress
Produktkod. 16485126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485126 100 mg -
16444168 10 mg -
16440517 50 mg 50mg
16406877 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107988
MedChemExpress MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
MK-3903 is a potent and selective AMP-activated protein kinase (AMPK) activator with an EC50 of 8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK-3903
CAS 1219737-12-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H19ClN2O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.83 mM)
LEDER ClC1=CC2=C(NC(OC3=CC=C(C)C(C(O)=O)=C3)=N2)C=C1C(C=C4)=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 454.9
Formel vikt 454.9
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism