Läs mer
MK-4101, MedChemExpress
Beskrivning
MK-4101 is a Smoothened (SMO) antagonist (IC50 of 1.1 μM for 293 cells ) and also a potent inhibitor of the hedgehog pathway (IC50 of 1.5 μM for mouse cells
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-4101 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 935273-79-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24F5N5O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.32 mM) |
| LEDER | FC(C1=CC=CC=C1C2=NN=C(C34CCC(C5=NOC(C6CC(F)(F)C6)=N5)(CC4)CC3)N2C)(F)F |
| Visa mer |