Läs mer
MK-4256, MedChemExpress
Beskrivning
MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-4256 |
| CAS | 1104599-69-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H23FN8O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| LEDER | CN1N=CC([C@@]2(C3=NOC(C)=N3)N[C@@H](C4=NC=C(C5=CC=C(F)C=C5)N4)CC6=C2NC7=C6C=CC=C7)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.52 |
| Formel vikt | 494.52 |
| Visa mer |