Läs mer
MK-5108, MedChemExpress
Produktkod. 16465588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16465588 10 mg -
16438287 5 mg -
16431757 50 mg -
16406136 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13252
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK-5108
CAS 1010085-13-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21ClFN3O3S
Kvantitet 10 mg
Synonym VX-689
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Molekylvikt (g/mol) 461.94
Formel vikt 461.94
Procent renhet 96.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease