missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-571 sodium, MedChemExpress

Produktkod. p-200101888
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16493927

Brand: Medchem Express HY19989A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-571 (L-660711) sodium is an orally active, potent and selective competitive leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist, with Ki values of 0.22 and 2.1 nM in guinea pig and human lung membranes, respectively. MK-571 sodium is also a inhibitor of multidrug resistance-associated protein MRP4 (ABCC4) and ABCC1 (MRP1). MK-571 sodium inhibits constitutive and antigen-stimulated S1P (sphingosine-1-phosphate) release.

MK-571 (L-660711) sodium is an orally active, potent and selective competitive leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist, with Ki values of 0.22 and 2.1 nM in guinea pig and human lung membranes, respectively. MK-571 sodium is also a inhibitor of multidrug resistance-associated protein MRP4 (ABCC4) and ABCC1 (MRP1). MK-571 sodium inhibits constitutive and antigen-stimulated S1P (sphingosine-1-phosphate) release.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-571 sodium
Fysisk form Solid
CAS 115103-85-0
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H26ClN2NaO3S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym L-660711 sodium
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (62.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(O[Na])CCSC(C1=CC=CC(/C=C/C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3C=C2)=C1)SCCC(N(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 537.07
Formel vikt 537.07
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.