Läs mer
MK-571, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-571 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O3S2.Na/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-6+; |
| Formel vikt | 536.0971 |