Läs mer
MK 677, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C28H40N4O8S2 |
| MDL-nummer | MFCD00942284 |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.8, 624.77 |
| InChI-nyckel | DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N |
| LEDER | CS(O)(=O)=O.CC(C)(N)C(=O)N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC2(CN(C3=CC=CC=C23)S(C)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-[(2R)-3-(benzyloxy)-1-{1-methanesulfonyl-1,2-dihydrospiro[indole-3,4'-piperidin]-1'-yl}-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide; methanesulfonic acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |