Läs mer
MK-6892, MedChemExpress
Beskrivning
MK-6892 is a potent, selective, and full agonist for the high affinity nicotinic acid (NA) receptor GPR109A. Ki and GTPγS EC50 of MK-6892 on the Human GPR109A is 4 nM and 16 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-6892 |
| CAS | 917910-45-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N4O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (129.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C=C1)=CN=C1C2=NOC(CC(C)(C)C(NC3=C(C(O)=O)CCCC3)=O)=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.4 |
| Formel vikt | 386.4 |
| Visa mer |