Läs mer
MK-7246, MedChemExpress
Produktkod. 16499407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499407 5 mg -
16416878 10 mg -
16413506 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY158535mg
MedChemExpress MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK-7246
CAS 1218918-62-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21FN2O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (600.28 mM)
LEDER O=C(O)CC1=C(CC[C@@H](N(S(=O)(C2=CC=C(F)C=C2)=O)C)C3)N3C4=C1C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 416.47
Formel vikt 416.47
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation