Läs mer
MK-7622, MedChemExpress
Produktkod. 16496688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496688 10 mg
16469247 5 mg
16416846 100 mg
16402777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15618
MedChemExpress MK-7622 (M1 receptor modulator) is a muscarinic M1 receptor positive allosteric modulator.
MK-7622 (M1 receptor modulator) is a muscarinic M1 receptor positive allosteric modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MK-7622
CAS 1227923-29-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H25N3O2
Kvantitet 10 mg
Synonym M1 receptor modulator
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.33 mM)
LEDER O=C1N([C@@H]2[C@@H](O)CCCC2)C=NC3=C1C=C(CC4=CC=C(C)N=C4)C5=CC=CC=C53
Molekylvikt (g/mol) 399.48
Formel vikt 399.48
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation