Läs mer
(+)-MK 801 vätemaleat, TRC
Produktkod. 18092510
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092510 50 mg
18002520 10 mg
18032220 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18092510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM42495050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77086-22-7
Molekylformel C16 H15 N . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Synonym (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine, (2Z)-2-butenedioate (1:1), (5S)-10,11-Dihydro-5-methyl-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine (Z)-2-Butenedioate (1:1), Dizocilpine Hydrogen Maleate, Dizocilpine Maleate
LEDER C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-MK 801 Hydrogen Maleate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
Formel vikt 337.1314