Läs mer
Tocris Bioscience™ (-)-MK 801 maleate
Beskrivning
Less active enantiomer (10-fold less potent in behavioral studies) than (+)-MK 801 maleate.
(+)-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-MK 801 maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 337.37 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.375 |