Läs mer
MK-8245, MedChemExpress
Beskrivning
MK-8245 is a potent, liver-targeted stearoyl-CoA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 1 nM for human SCD1 and 3 nM for both rat SCD1 and mouse SCD1, with antidiabetic and antidyslipidemic efficacy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-8245 |
| CAS | 1030612-90-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16BrFN6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.02 mM) |
| LEDER | O=C(CN1N=C(N=N1)C2=CC(N3CCC(CC3)OC4=CC(F)=CC=C4Br)=NO2)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.25 |
| Formel vikt | 467.25 |
| Visa mer |