Läs mer
MK-8617, MedChemExpress
Beskrivning
MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-8617 |
| CAS | 1187990-87-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21N5O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (13.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN=C(C2=NN=CC=C2)N=C1O)NC(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.45 |
| Formel vikt | 443.45 |
| Visa mer |