missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MK-8745, MedChemExpress

Produktkod. 16496336
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496336 100 mg
16462027 50 mg
16455878 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13819

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.

MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MK-8745
CAS 885325-71-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19ClFN5OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.53 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1F)N2CCN(CC3=NC(NC4=NC=CS4)=CC=C3)CC2
Molekylvikt (g/mol) 431.91
Formel vikt 431.91
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.