Läs mer
MK-8745, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-8745 |
| CAS | 885325-71-3 |
| Molekylformel | C20H19ClFN5OS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3-Chloro-2-fluorophenyl)[4-[[6-(2-thiazolylamino)-2-pyridinyl]methyl]-1-piperazinyl]-methanone, 1-(3-Chloro-2-fluorobenzoyl)-4-[[6-(2-thiazolylamino)-2-pyridinyl]methyl]-piperazine, 6-[[4-(3-Chloro-2-fluorobenzoyl)piperazin-1-yl]methyl]-N-(thiazol-2-yl)pyridin-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19ClFN5OS/c21-16-5-2-4-15(18(16)22)19(28)27-10-8-26(9-11-27)13-14-3-1-6-17(24-14)25-20-23-7-12-29-20/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,23,24,25) |
| LEDER | ClC1=CC=CC(C(N2CCN(CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3)CC2)=O)=C1F |
| IUPAC-namn | (3-chloro-2-fluorophenyl)-[4-[[6-(1,3-thiazol-2-ylamino)pyridin-2-yl]methyl]piperazin-1-yl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.91 |
| Formel vikt | 431.0983 |