Läs mer
MK-886 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MK-886 sodium salt |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34ClNO2S.Na/c1-17(2)19-10-13-22-21(14-19)24(32-26(3,4)5)23(15-27(6,7)25(30)31)29(22)16-18-8-11-20(28)12-9-18;/h8-14,17H,15-16H2,1-7H3,(H,30,31);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 493.1818 |