Läs mer
BINDER™ MK Series Dynamic Climate Chamber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17639775 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
417 l
991 l
Modell:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Mått (D x B x H) Inredning:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperage:
12,5 ampere
22,5 ampere
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Mått (D x B x H) Inredning Amperage unitSize
17639775 417 l MK400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 ampere Varje
17649775 991 l MK1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 ampere Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17639775 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90200406
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
De BINDER MK-seriens kammare är lämplig för alla värme- och kyltester mellan -40 C °och 180 °C. MK är ett smart alternativ till komplexa individuella lösningar för cykliska temperaturtester.
  • Temperaturområde: -40° C till +180° C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
  • Programmerbart kondensskydd för testmaterial
  • Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
  • CFC-fritt köldmedium R-452A
  • 1 ställ i rostfritt stål
  • Maximalt antal ställ för (9020-0406): 6
  • Maximalt antal ställ för (9020-0407): 11
  • Åtkomstportar med silikonplugg
  • Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
  • Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
  • 4 hjul, två med bromsar
  • Datorgränssnitt: Ethernet
  • Justerbar rampfunktion
  • Integrerad diagramskrivare
  • Realtidsklocka
  • Dörrvärme
  • Innerkammare av rostfritt stål
  • Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning MK400-400 V, Standard, Serie MK - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar, 417 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 417 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning Ingen blixt
Material Pulverlackerat kallvalsat stål
Antal hyllor 1
Pluggtyp CEE
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Typ Temperaturtestkammare
Visa TFT Touch
Fuktighetskontroll Utan kontrollerad luftfuktighet
Modell MK400-400 V
Mått (D x B x H) Inredning 735 x 810 x 700 mm
Mått (L x B x H) 1135 x 1438 x 1710 mm
Vikt (metrisk) 413 kg
Spänning 400 V
Wattal 7 kW
Amperage 12,5 ampere
Frekvens 50 Hz