Beskrivning
- Temperaturområde: -40° C till +180° C
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ Basic Edition
- Programmerbart kondensskydd för testmaterial
- Felsökningssystem med visuella och hörbara larm
- CFC-fritt köldmedium R-452A
- 1 ställ i rostfritt stål
- Maximalt antal ställ för (9020-0406): 6
- Maximalt antal ställ för (9020-0407): 11
- Åtkomstportar med silikonplugg
- Uppvärmt visningsfönster med LED interiörbelysning
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt larm
- 4 hjul, två med bromsar
- Datorgränssnitt: Ethernet
- Justerbar rampfunktion
- Integrerad diagramskrivare
- Realtidsklocka
- Dörrvärme
- Innerkammare av rostfritt stål
- Kylning med kompressorkylaggregat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 40 kg |
| Beskrivning | MK1020-400 V, Standard, Serie MK - Dynamiska klimatkammare för snabba temperaturväxlingar, 991 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 991 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Ingen blixt |
| Material | Pulverlackerat kallvalsat stål |
| Antal hyllor | 1 |
| Pluggtyp | CEE |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +110 °C |
| Typ | Temperaturtestkammare |
| Visa mer |